Learn More
Acétoacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11398141 100 g Flacon en verre 100g
11915531 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398141 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442541000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5977-14-0 | C4H7NO2 | 101.105 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5977-14-0
Clé InChI GCPWJFKTWGFEHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetoacetamide, acetylacetamide, acetoacetic acid amide, butanamide, 3-oxo, 3-oxobutanamid, unii-6o9u7cfy0t, 6o9u7cfy0t, 3-oxobutyramide, acmc-20alv9
CID PubChem 80077
ChEBI CHEBI:28515
Nom IUPAC 3-oxobutanamide
SMILES CC(=O)CC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoacetamide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -53°C to 56°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H7NO2
Formule linéaire CH3C(O)CH2C(O)NH2
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids moléculaire (g/mol) 101.11
Poids de la formule 101.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline