Learn More
Acétoacétanilide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetoacetanilide |
| Point de fusion | 83°C to 86°C |
| Densité | 1.26 |
| Point d’ébullition | 129°C (24 mmHg) |
| Point d’éclair | 150°C (302°F) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 1000 g |
| Beilstein | 473419 |
| Merck Index | 14,58 |
| Poids de la formule | 177.2 |
| Afficher plus |