Learn More
Acétoacétanilide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438167 250 g 250g
11428167 1000 g 1000g
11448167 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17534.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 102-01-2 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-01-2
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.203
Numéro MDL MFCD00008780
Clé InChI DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetoacetanilide, butanamide, 3-oxo-n-phenyl, acetoacetic anilide, acetoacetamidobenzene, acetylacetanilide, acetoacetylaniline, acetoacetanilid, n-phenylacetoacetamide, acetoacetic acid anilide, n-acetylacetyl aniline
CID PubChem 7592
Nom IUPAC 3-oxo-N-phénylbutanamide
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoacetanilide
Point de fusion 83°C to 86°C
Densité 1.26
Point d’ébullition 129°C (24 mmHg)
Point d’éclair 150°C (302°F)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 473419
Merck Index 14,58
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté ≥98%