Learn More
Acétoacétanilide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10764781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10764781 1 kg 1kg
10611063 5 g 5g
10234510 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10764781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102360010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 102-01-2 | C10H11NO2 | 177.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-01-2
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Numéro MDL MFCD00008780
Clé InChI DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetoacetanilide, butanamide, 3-oxo-n-phenyl, acetoacetic anilide, acetoacetamidobenzene, acetylacetanilide, acetoacetylaniline, acetoacetanilid, n-phenylacetoacetamide, acetoacetic acid anilide, n-acetylacetyl aniline
CID PubChem 7592
Nom IUPAC 3-oxo-N-phénylbutanamide
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoacetanilide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 83.0°C to 86.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 162°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CONHC6H5
Quantité 1 kg
Beilstein 12, 518
Merck Index 15, 57
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20 c). Other solubilities: soluble in acids and alkali hydroxide solutions,soluble in alcohol,chloroform,ether,hot benzene,and hot petroleum ether
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline