Learn More
Acétoacétanilide, TRC
Code produit 30313722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313722 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313722 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1618155G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoacetanilide
CAS 102-01-2
Formule moléculaire C10H11NO2
Quantité 5 g
Synonyme 3-Oxo-N-phenylbutanamide, 1-(Phenylamino)-1,3-butanedione, 1-(Phenylcarbamoyl)-2-propanone, 3-Oxo-N-phenylbutyramide, 4-(Phenylamino)-2,4-butanedione, Acetoacetamidobenzene, Acetoacetic Acid Anilide, Acetoacetic Anilide, Acetoacetylanilide, Coupler 633, N-(Acetoacetyl)aniline, N-Phenyl-3-oxobutanamide, N-Phenylacetoacetamide, N-Phenylacetylacetamide, NSC 2656, alpha-Acetyl-N-phenylacetamide, alpha-Acetylacetanilide, beta-Ketobutyranilide
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,13)
SMILES CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1
Nom IUPAC 3-oxo-N-phénylbutanamide
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Poids de la formule 177.079