Learn More
Acétoacétyl-coenzyme A, sel sodique, > 90 %, MP Biomedicals™
Code produit 11483031 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483031 50 mg 50mg
11463031 10 mg 10mg
11473031 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483031 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215022450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00€
    1878.45€ / 50mg
    Économisez 96.55€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 102029-52-7
Formule moléculaire C25H40N7NaO18P3S
Poids moléculaire (g/mol) 874.597
Clé InChI RSOOKMDOLPTBRH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 133112705
Nom IUPAC S-[2-[3-[[4-[[[5-(6-aminopurine-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolane-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-diméthylbutanoyl]amino]propanoylamino]éthyl] 3-oxobutanethioate ; Sodium
SMILES CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoacetyl coenzyme A
Couleur Jaune
Plage de pourcentage du dosage >90%
Quantité 50 mg
Poids de la formule 901,6 (acide libre)
Forme physique Solide