Learn More
Acetobromo-alpha-D-glucose, 97 %, stab. Avec 2 % de carbonate de calcium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11316816 10 g 10g
11326816 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04151.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 572-09-8 | C14H19BrO9 | 411.20 g/mol
Acetobromo-α-D-glucose acts as an intermediate in the preparation of beta-glucosides. It is also used as a possible poly(ethylene terephthalate) surface modification reagent to enhance its blood compatibility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’cetobromo-α ;-D-glucose agit comme intermédiaire dans la préparation des bêta-glucosides. Il est également utilisé comme réactif possible de modification de surface en poly(éthylène téréphthalate) pour améliorer sa compatibilité avec le sang.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le chloroforme, l’éthanol, l’acétone, le dichlorométhane, l’éthyle, le méthanol et le tétrahydrofurane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, le magnésium et l’aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 572-09-8
Formule moléculaire C14H19BrO9
Poids moléculaire (g/mol) 411.20
Numéro MDL MFCD00063254
Clé InChI CYAYKKUWALRRPA-HAGGZJDPNA-N
Synonyme 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromglucose, acetobromoglucose, acetobromo-alpha-d-glucose, a-acetobromglucose, acetobromo glucose, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, stab. with calcium carbonate
CID PubChem 101776
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacétyloxy-6-bromooxan-2-yl]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetobromo-alpha-D-glucose
Note relative au nom stabilized with 2% calcium carbonate
Point de fusion 84°C to 89°C
Quantité 10 g
Beilstein 96669
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,60
Informations sur la solubilité Soluble in ether,chloroform,ethanol,acetone,dichloromethane,ether,ethyl,methanol,and tetrahydrofuran. Insoluble in water.
Rotation optique +198° (c=3 in Chloroform)
Poids de la formule 411.22
Pourcentage de pureté 97%