Learn More
Ester méthylique d'acide acétobromo-alpha-D-glucuronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11996201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11996201 1 g Flacon en verre 1g
11906211 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11996201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436290010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 21085-72-3 | C13H17BrO9 | 397.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21085-72-3
Formule moléculaire C13H17BrO9
Poids moléculaire (g/mol) 397.17
Clé InChI GWTNLHGTLIBHHZ-SVNGYHJRSA-N
Synonyme 2r,3r,4s,5s,6s-2-bromo-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid methyl ester, bromomethyltriacetyl glucuronate, bromo-2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl acetobromo-alpha-d-glucuronate, 2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide uronic acid methyl ester, methyl 2s,3s,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxane-2-carboxylate, zlchem 1315, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid, methyl ester, methyl, a-acetobromoglucuronate
CID PubChem 88785
Nom IUPAC méthyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacétyloxy-6-bromooxane-2-carboxylate
SMILES CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)Br)C(=O)OC)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 80°C to 110°C
Couleur Blanc à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique +185° to +195° (20°C, 589nm) (c=1, ethyl acetate)
Stabilisateur 2% (CaCO3)
Poids de la formule 397.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.