Learn More
Ester méthylique d’acide acétobromo-alpha-D-glucuronique (contenant 2 % de CaCO3), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetobromo-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17BrO9/c1-5(15)20-8-9(21-6(2)16)11(13(18)19-4)23-12(14)10(8)22-7(3)17/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 396.0056 |