Learn More
Acétohydrazide-D3, TRC
Code produit 30313307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313307 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30313307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16377210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetohydrazide-D3
CAS 1028333-41-6
Formule moléculaire C2H3D3N2O
Quantité 10 mg
Synonyme Acetic-2,2,2-D3 Acid Hydrazide
Formule InChI InChI=1S/C2H6N2O/c1-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
SMILES O=C(C([2H])([2H])[2H])NN
Nom IUPAC 2,2,2-triduutéroacétohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 77.1