Learn More
Acide acétohydroxamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10671752 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10671752
Marque: Thermo Scientific Acros 170130050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 546-88-3 | C2H5NO2 | 75.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 546-88-3
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.06
Numéro MDL MFCD00009994
Clé InChI RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetohydroxamic acid, methylhydroxamic acid, acetylhydroxamic acid, acetic acid, oxime, acetohydroximic acid, lithostat, n-acetylhydroxylamine, acetamide, n-hydroxy, acethydroxamsaure, acethydroxamsaeure
CID PubChem 1990
ChEBI CHEBI:49029
Nom IUPAC N-hydroxyacétamide
SMILES CC(=O)NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetohydroxamic acid
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 86.0°C to 90.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(=NOH)OH
Quantité 5 g
Beilstein 02, 187
Fieser 13,2
Merck Index 15, 62
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 75.06
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetohydroxamic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.