Learn More
Acétoïne (~90 %), TRC
Code produit 30011040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011040 5 g 5g
30005391 50 g 50g
30006026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011040 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1637785G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-86-0
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Synonyme 2-Butanone, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-2-butanone, (±)-3-Hydroxybutan-2-one, (±)-Acetoin, 1-Hydroxyethyl methyl ketone, 2,3-Butanolone, 2-Hydroxy-3-butanone, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxyl-2-butanone, 3-Oxo-2-butanol, Acetoin, Acetoine, Acetyl methyl carbinol, DL-Acetoin, Dimethylketol, Methanol, acetylmethyl-, NSC 7609, γ-Hydroxy-β-oxobutane
Nom IUPAC 3-hydroxybutane-2-one
SMILES CC(O)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoin
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Poids de la formule 88.0524