Learn More
L’acétoïne, 96 %, peut exister sous forme de mélange de monomère et de dimère, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10435081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10435081 500 g Flacon en verre 500g
10196840 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10435081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411955000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23147-57-1 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23147-57-1
Formule moléculaire C8H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Numéro MDL MFCD00038696
Clé InChI DFMGATPNJMFDCR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl
CID PubChem 179
ChEBI CHEBI:15688
Nom IUPAC 3-hydroxybutane-2-one
SMILES CC1OC(C)(O)C(C)OC1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoin
Note relative au nom pract., 93%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15.0°C
Couleur Vert-jaune à jaune ou blanc à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 148.0°C
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4171
Quantité 500 g
Beilstein 01, 827
Merck Index 15, 63
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,insoluble in vegetable oil
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide (monomère) ou poudre ou cristaux (dimère)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetoin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.