Learn More
Acétone 2,4-Dinitrophénylhydrazone-13C3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetone 2,4-Dinitrophenylhydrazone-13C3 |
| CAS | 395075-27-1 |
| Formule moléculaire | C613C3H10N4O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2-Propanone-13C3 2-(2,4-Dinitrophenyl)hydrazone, 2-Propanone-13C3 (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone, Acetone-13C3 (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone, 1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-(propan-2-ylidene)hydrazine-13C3, NSC 131450-13C3, NSC 6120-13C3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3/i1+1,2+1,6+1 |
| SMILES | [13CH3]/[13C]([13CH3])=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | 2,4-dinitro-N-((1,2,3-13C3)propan-2-ilidenoamino)anilina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.18 |