Learn More
Riedel-de Haën Acétone
Code produit 15955650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 L
18 L
Conditionnement:
18L
7L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15955650 7 L 7L
15945650 18 L 18L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15955650 Fournisseur Riedel-de Haën Code fournisseur 242017L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    241.73€ / 7L
    Économisez 46.27€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
L'acétone, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., ≥ 99% (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen possède plus de 200 ans d'histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Propanone, Dimethyl Ketone
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
pH Non applicable
Point de fusion -95 °C
% min. CAS ≥90.00%
Couleur Incolore
% max. CAS ≤100.00%
Densité 0,79 g/cm3 (20 °C)
Quantité 7 L
Point d’éclair -17 °C
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits Puriss.
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 240 hPa (20 °C)
Viscosité 0,32 mPa.s (20 °C)
Numéro UN UN1090
Point d’ébullition 55 °C à 57 °C (1,013 hPa)
Pourcentage de pureté ≥99,00%
Qualité Pharmacopée
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.