Learn More
Solstice Acétone
Description
- Solvants à usage général ACS.
- Solution à prix avantageux pour des applications telles que la HPLC préparative, le nettoyage et la synthèse organique.
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine.
- Variations et diminutions des problèmes attribuables à une contamination par solvant.
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d'utilisation générale de l'ACS.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetone |
| pH | Non applicable |
| Point de fusion | -95 °C |
| Couleur | Incolore |
| % max. CAS | 100.00% |
| Densité | 0,79 g/cm3 (20 °C) |
| Quantité | 7 L |
| Point d’éclair | 14.3 %(V) |
| Conditionnement | Boîte en acier inox consignée |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetone
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.