Learn More
Acétone ≥ 99,5 %, AR, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15212638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15212638 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15212638 Fournisseur Macron Fine Chemicals Code fournisseur 677625
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Pour l’utilisation en laboratoire, en recherche ou en fabrication
Spécification
CAS 67-64-1
Quantité 2.5 L
Résidus après évaporation ≤ 0,001 %
Plage de pourcentage du dosage ≥  99,5 %
Acide titrable ≤ 0,0005 mEq/g
Formule moléculaire C3H6O
Numéro MDL MFCD00008765
Numéro UN 1090
Eau ≤ 0,3 %
Synonyme 2-Propanone , DMK , Propanone , Dimethyl ketone
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nom IUPAC propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acétone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..