Learn More
Acétone, 99,8 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10442631 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10442631 2.5 L 2.50L
10481173 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10442631 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 268310025
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -95.0°C
Absorbance (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 350nm, 0.005 max. at 360nm, 0.005 max. at 370nm, 0.09 max. at 340nm, 0.3 max. at 335nm, 1 max. at 330nm
% min. CAS 99.75
Acidité ≤0.0003meq/g
% max. CAS 100.0
Alcalinité ≤0.0003meq/g
Informations sur la décomposition >4°C
Densité 0.7900g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −20°C
Identification Pass Test
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3585
Résidus après évaporation ≤0.0002%
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Gravité spécifique 0.79
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Viscosité 0.32 mPa.s (20°C)
Numéro UN 1090; Colorless
Eau ≤0.1%
Beilstein 01, IV, 3180
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)
Point d’ébullition 56.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.