Learn More
Acétone, 99,9 %, pour l’analyse des résidus, pour l’analyse à l’état de traces d’hydrocarbures polyaromatiques, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10377651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10377651 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10449242 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10377651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 326740025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.40€
    77.60€ / 2.5L
    Économisez 6.80€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des résidus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -95.0°C
Note relative au nom Tested for Trace Analysis of Polyaromatic Hydrocarbons
Absorbance 0.009 max. at 350nm, 0.071 max. at 340nm, 0.222 max. at 335nm
% min. CAS 99.85
% max. CAS 100.0
Densité 0.7900g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −20°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3585
Résidus après évaporation 0.0001% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Gravité spécifique 0.79
Formule linéaire CH3COCH3
Viscosité 0.32 mPa.s (20°C)
Eau 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 635
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Point d’ébullition 56.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Analyse de résidus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.