Learn More
Acétone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348415 1000 mL 1L
11358415 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348415 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10407.AU
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétone est un solvant polaire et aprotique utilisé dans la synthèse et l’isolement de composés et de complexes organiques et inorganiques. Il joue un rôle vital dans l’oxydation de Jones. Il est utilisé pour le rinçage des instruments en verre de laboratoire en raison de son faible coût et de sa volatilité. Il est utilisé dans la fabrication de divers produits chimiques tels que l’isobutyl cétone de méthyle, l’oxyde de mésityle, l’alcool diacétone, l’acide acétique, l’ioforme, le bromoforme, le rayonne, les films photographiques, les détachants de peinture et de vernis. Il est également utile dans la synthèse du t-butanesulfinamide, des terpènes, des colloïdes d’or stabilisés au thiol, des macrocycles de la calixphyrine et des composés de platine trispyrazolylborate. Il joue un rôle important dans la cristallisation des protéines.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du benzène, de l’alcool, du diméthylformamide, de l’éther, du chloroforme et de la plupart des huiles.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -94°C
Densité 0.791
Quantité 1000 mL
Point d’éclair −17°C (1°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.359
Formule linéaire CH3COCH3
Numéro UN UN1090
Beilstein 635680
Merck Index 14,66
Point d’ébullition 56°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone