Learn More
Acétone, qualité ACS/USP, 5, Pharmco
Code produit 30286183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
18.93L
Conditionnement:
Poly-sachet de 5 litres
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
30286183 18.93L -
30286177 18.93L Poly-sachet de 5 litres
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30286183 Fournisseur Pharmco Code fournisseur 329000000PL05M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.52€
    775.44€ / 18.93L
    Économisez 12.08€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone, ACS/USP
Quantité 5 gal
Formule moléculaire C3H6O
Numéro MDL MFCD00008765
Point d’ébullition 56 °C
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nom IUPAC propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Qualité Réactif