Learn More
Acétone (certifiée ACS), Fisher Chemical™
Code produit 30117582 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
30117582 4 L Flacon en verre 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30117582 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A184
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Conforme ou supérieure aux dernières spécifications ACS. Lot réel de l’analyse sur l’étiquette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
pH 7
Point de fusion -95 °C
Couleur Incolore
Informations sur la décomposition > °4C
Densité 0.790g/cm³
Quantité 4 L
Point d’éclair -20 °C
Identification Test de réussite
Spectre IR Conforme à la référence
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0,001% max.
Plage de pourcentage du dosage Analyse : ≥99,5 %
Gravité spécifique 0.79
Acide titrable 0,0003 mEq/g max.
Base titrable 0,0006 mEq/g max.
Tension de vapeur 247 mbar à 20 °C
Viscosité 0,32 mPa/s à 20 °C
Numéro UN 1090
Eau 0,5% max.
Merck Index 15, 65
Point d’ébullition 56 °C
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité Réactif ACS certifié
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone