Learn More
Solstice Acétone CHROMASOLV™
Code produit 15935660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 L
45 L
Conditionnement:
45L
7L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15935660 7 L 7L
15915480 45 L 45L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15935660 Fournisseur Solstice Code fournisseur 344807L
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Acétone CHROMASOLV™ pour l'analyse des résidus de pesticides, ≥ 99,8% (GC).
  • Pour la chromatographie en phase gazeuse (GC).
  • Développé spécialement pour l'application à l'analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC.
  • La teneur en matières non volatiles et en eau est spécifiée pour chaque solvant.
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Propanone, Dimethyl Ketone
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
pH Non applicable
Point de fusion -95 °C
Couleur Incolore
Densité 0,79 g/cm3 (20 °C)
Quantité 7 L
Point d’éclair 14.3 %(V)
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 580 hPa (50 °C)
Viscosité 0,32 mPa.s (20 °C)
Numéro UN UN1090
Beilstein 635680
Point d’ébullition 55 °C à 57 °C (1,013 hPa)
Pourcentage de pureté ≥99.80%
Qualité GC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.