Learn More
Riedel-de Haën Acétone CHROMASOLV™
Code produit 15945660
Change view
Click to view available options
Quantité:
18 L
45 L
Conditionnement:
18L
45L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15945660 18 L 18L
15965490 45 L 45L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15945660 Fournisseur Riedel-de Haën Code fournisseur 3485018L
Acétone CHROMASOLV™ pour la HPLC et la synthèse organique, ≥ 99,8 %.
  • Pour la CLHP et la synthèse organique.
  • Solvants polyvalents de haute pureté.
  • Grande homogénéité d'un lot à l'autre.
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Propanone, Dimethyl Ketone
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
pH Not applicable
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Densité 0.79 g/cm3 (20°C)
Quantité 18 L
Point d’éclair 14.3 %(V)
Conditionnement Bidon en acier inox consigné
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 580 hPa (50°C)
Viscosité 0.32 mPa.s (20°C)
Numéro UN UN1090
Beilstein 635680
Concentration ≥99.80%
Point d’ébullition 55°C to 57°C (1.013 hPa)
Pourcentage de pureté ≥99.80%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.