Learn More
Acétone, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetone |
| Point de fusion | -94°C (literature) |
| Note relative au nom | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% |
| Absorbance | max. 1.00 at 330 nm, max. 0.10 at 340 nm, max. 0.02 at 350 nm, max. 0.01 at 400 nm |
| CAS | 67-64-1 |
| % min. CAS | ≥90.0000% |
| % max. CAS | ≤100.0000% |
| Densité | 0.791 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | −17°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetone
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.