Learn More
acétone-d6, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10294764 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10294764 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10294764 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217371000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom For NMR, 99.8 atom % D
Densité 0,8700 g/ml
Deutérium (D) 99,75 % min
Point d’éclair −20°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Eau 0,03 % max. (coulométrique)
Quantité 100 ml
CAS 666-52-4
Point de fusion -93.0°C
Point d’ébullition 55.0°C
Formule moléculaire C3H6O
Formule linéaire CD3COCD3
Numéro MDL MFCD00044635
Beilstein 01, III, 2741
Synonyme acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
SMILES CC(=O)C
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 64.117
CID PubChem 522220
ChEBI CHEBI:78217
Poids de la formule 64.13
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone-d6
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (2H6)Acetone