Learn More
Acetone E, Solstice
Code produit 15985470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 L
Conditionnement:
Boîte en acier inox consignée
Conditionnement:
7L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15985470 7 L Boîte en acier inox consignée 7L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15985470 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 344167L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00€
    247.11€ / 7L
    Économisez 14.89€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Ajouter au panier
Chromasolv™ pour l’analyse des résidus de pesticides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone E
Point de fusion -95 °C
CAS 67-64-1
Couleur Incolore
Quantité 7 L
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Formule moléculaire C3H6O
Numéro MDL MFCD00008765
Point d’ébullition 55 °C à 57 °C (1013 hPa)
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nom IUPAC propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 58.08