Learn More
Acétone, Solstice
Product Code. 16605863
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Unit Size:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
16605863 2.5 L Bouteille en plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16605863 Supplier Fluka Supplier No. 40289H2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.02€
    210.95€ / 2.5L
    Économisez 12.07€
    5% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
VLSI de qualité semi-conductrice (17617)
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires analytiques et de chimie : solvants – pour usage spécifique ACS (HPLC), ACS usage général, solvants pour l’histologie, et réactifs de qualité pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles. Inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique incluant les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et éléments, ainsi que les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 67-64-1
Quantité 2.5 L
Point d’éclair -17 °C
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3580 - 1.3600
Formule moléculaire C3H6O
Numéro MDL MFCD00008765
Eau Max. 0,2 %
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nom IUPAC propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Pourcentage de pureté min. 99,5 %
Qualité Semi-conducteurs
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.