Learn More
Acétone, pour HPLC
Code produit 10417440 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10417440 1 L 1L
10131560 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10417440 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/0606/15
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
C3H6O, numéro CAS-67-64-1, 1 L, 56°C, incolore, 58,08 g / mol, -95°C, 8765, flacon en verre ambré, liquide, 2, 247 mbar à 20°C, 0,32 mPaS à 20°C
C3H6O, numéro CAS-67-64-1, 2,5 L, 56°C, incolore, 58,08 g/mol, -95°C, 8 765, flacon de verre ambré, liquide, 247 mbar à 20°C, 0,32 mPaS à 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
pH 7
Point de fusion -95 °C
Couleur Incolore
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C3H6O
Tension de vapeur 247 mbar à 20 °C
Numéro MDL MFCD00008765
Viscosité 0,32 mPaS à 20 °C
Point d’ébullition 56 °C
Poids de la formule 58,08g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.