Description
- Il s'agit d'un matériau couramment utilisé dans la fabrication de divers produits chimiques comme la méthyl isobutyl cétone, l'oxyde de mésityle, l'alcool diacétonique, l'acide acétique (via le procédé cétène), l'iodoforme et le bromoforme.
- Parmi les autres produits dont la fabrication utilise l'acétone, on peut citer la rayonne, les films photographiques et les décapants pour peinture et vernis.
- En synthèse chimique, l'acétone a été utilisée dans la synthèse et l'isolement de composés et de complexes organiques et inorganiques.
- Il s'agit notamment du t-butanesulfinamide, des terpènes, des colloïdes d'or stabilisés par des thiols, des macrocycles de calixphyrine et des composés de platine trispyrazolylborate.
- L'acétone est également utilisée dans l'analyse HPLC d'espèces organiques et inorganiques, notamment les agrégats de nanoparticules d'or et les huiles végétales. L'acétone a été utilisée dans la cristallisation des protéines.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetone |
| Point de fusion | -95,4 °C D396 (Littérature) |
| Note relative au nom | Pour l’analyse ACS |
| Couleur | ≤ 10 (APHA) |
| Densité | 0,7905 - 0,793g/cm3 (litt.) |
| Quantité | 100 mL |
| Point d’éclair | -17 °C / 1,4 °F |
| Forme physique | Liquide |
| Indice de réfraction | n20/D 1.359(litt.) |
| Notes de qualité de la pureté | ≥ 99,5 % |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetone, ACS
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .