Learn More
Acétone, MP Biomedicals™
Code produit 11456221 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
0.5 L
1 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11456221 0.5 L
11442451 100 mL
11466221 1 L
11438262 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11456221 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219383290
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Acétone ACS, ≥ Liquide clair et incolore à 99,5 %
  • Il s'agit d'un matériau couramment utilisé dans la fabrication de divers produits chimiques comme la méthyl isobutyl cétone, l'oxyde de mésityle, l'alcool diacétonique, l'acide acétique (via le procédé cétène), l'iodoforme et le bromoforme.
  • Parmi les autres produits dont la fabrication utilise l'acétone, on peut citer la rayonne, les films photographiques et les décapants pour peinture et vernis.
  • En synthèse chimique, l'acétone a été utilisée dans la synthèse et l'isolement de composés et de complexes organiques et inorganiques.
  • Il s'agit notamment du t-butanesulfinamide, des terpènes, des colloïdes d'or stabilisés par des thiols, des macrocycles de calixphyrine et des composés de platine trispyrazolylborate.
  • L'acétone est également utilisée dans l'analyse HPLC d'espèces organiques et inorganiques, notamment les agrégats de nanoparticules d'or et les huiles végétales. L'acétone a été utilisée dans la cristallisation des protéines.
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -95,4 °C D396 (Littérature)
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
Couleur ≤ 10 (APHA)
Densité 0,7905 - 0,793g/cm3 (litt.)
Quantité 0.5 L
Point d’éclair -17 °C / 1,4 °F
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.359(litt.)
Notes de qualité de la pureté ≥ 99,5 %
Plage de pourcentage du dosage ≥ 99,5 %
Base titrable ≤0,0006 mEq/g
Tension de vapeur 184 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN1090
Eau ≤ 0,5 %
Beilstein 635680EC
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Point d’ébullition 56,2 °C (à 1013 hPa) (littérature)
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau.
Poids de la formule 58.1
Qualité Réactif