Learn More
Acétone, MP Biomedicals™
Code produit 11466221 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
0.5 L
1 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11466221 1 L
11442451 100 mL
11456221 0.5 L
11438262 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11466221 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219383291
 Article restreint
En stock
Acétone ACS, ≥ Liquide clair et incolore à 99,5 %
  • Il s'agit d'un matériau couramment utilisé dans la fabrication de divers produits chimiques comme la méthyl isobutyl cétone, l'oxyde de mésityle, l'alcool diacétonique, l'acide acétique (via le procédé cétène), l'iodoforme et le bromoforme.
  • Parmi les autres produits dont la fabrication utilise l'acétone, on peut citer la rayonne, les films photographiques et les décapants pour peinture et vernis.
  • En synthèse chimique, l'acétone a été utilisée dans la synthèse et l'isolement de composés et de complexes organiques et inorganiques.
  • Il s'agit notamment du t-butanesulfinamide, des terpènes, des colloïdes d'or stabilisés par des thiols, des macrocycles de calixphyrine et des composés de platine trispyrazolylborate.
  • L'acétone est également utilisée dans l'analyse HPLC d'espèces organiques et inorganiques, notamment les agrégats de nanoparticules d'or et les huiles végétales. L'acétone a été utilisée dans la cristallisation des protéines.
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Point de fusion -137 °F
Couleur ≤ 10
Densité 0,7905 à 0,793 g/cm3 (litt.)
Quantité 1 L
Point d’éclair -17 °C (1,4 °F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.359(litt.)
Notes de qualité de la pureté ≥ 99,5 %
Base titrable ≤0,0006 mEq/g
Tension de vapeur 184 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN1090
Eau ≤ 0,5 %
Beilstein 635680EC
Synonyme 2-propanone, dimethyl ketone, β-ketopropane
Point d’ébullition 56,2 °C (à 1013 hPa (littérature))
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau.
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .