Learn More
Acétonoxime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409732 250 g 250g
11499722 50 g 50g
11489722 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409732 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10802.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.40€
    60.65€ / 250g
    Économisez 6.75€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 127-06-0 | C3H7NO | 73.10 g/mol
It is an intermediate used in organic synthesis and in agriculture. It is also an important raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique et dans l’agriculture. Il s’agit également d’une importante matière première.
Solubilité
Soluble dans l’eau (330 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-06-0
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00002118
Clé InChI PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone oxime, acetoxime, propan-2-one oxime, 2-propanone, oxime, 2-propanone oxime, acetonoxime, acetone, oxime, beta-isonitrosopropane, acetoneoxime, ccris 5
CID PubChem 67180
ChEBI CHEBI:15349
Nom IUPAC N-propan-2-ylidènehydroxylamine
SMILES CC(C)=NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone oxime
Point de fusion 60°C to 63°C
Densité 0.901
Point d’ébullition 133°C to 135°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 1560146
Merck Index 14,75
Informations sur la solubilité Soluble in water (330g/L at 20°C).
Poids de la formule 73.1
Pourcentage de pureté 98%