Learn More
L’acétone, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., ≥99 % (GC), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15602550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
155 kg
Conditionnement:
Baril métallique
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
10L
155kg
1L
2.50L
20kg
25L
5L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15602550 2.5 L Bouteille en plastique 2.50L
15692540 1 L Bouteille en plastique 1L
15612550 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15672550 5 L Bouteille en plastique 5L
15672540 10 L Bidon en acier inoxydable 10L
15632550 25 L Bidon en acier inoxydable 25L
15622550 20 kg Bidon en acier inoxydable 20kg
15682540 155 kg Baril métallique 155kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15602550 Fournisseur Fluka Code fournisseur 242012.5L
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, NF
Densité 0,791 g/mL à 25 °C, 0,790 à 0,792 g/mL à 20 °C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.132
Point d’éclair −17 °C (1,4 °F)
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 184mmHg (20 °C)
Numéro UN 1090
Beilstein 635680
Poids de la formule 58,08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (GC)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.