Learn More
L’acétone, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., ≥99 % (GC), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15662550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15662550 4 x 5 L Flacon poly 4 pièces
15682550 6 x 1 L Flacon poly 6 pièces
15652550 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
15642550 4 x 2.5 L Flacon poly 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15662550 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 242014X5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., ≥ 99 % (GC)
  • Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -95 °C
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, NF
Couleur Incolore
Densité 0,791 g/mL à 25 °C, 0,790 à 0,792 g/mL à 20 °C
Quantité 4 x 5 L
Limite d’explosion 0.132
Point d’éclair −17 °C (1,4 °F)
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 184mmHg (20 °C)
Numéro UN UN1090
Beilstein 635680
Point d’ébullition 55 °C à 57 °C
Poids de la formule 58,08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (GC)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.