Learn More
L’acétone, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., ≥99 % (GC), Solstice
BIOPHARMA
Product Code. 15682550
Change view
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Unit Size:
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
15682550 6 x 1 L Flacon poly 6 pièces
15652550 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
15642550 4 x 2.5 L Flacon poly 4 pièces
15662550 4 x 5 L Flacon poly 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15682550 Supplier Honeywell-Riedel-de Haen Supplier No. 242016X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    220.88€ / 6 pièces
    Économisez 47.12€
    17% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., ≥ 99 % (GC)
  • Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -95 °C
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, NF
Couleur Incolore
Densité 0,791 g/mL à 25 °C, 0,790 à 0,792 g/mL à 20 °C
Quantité 6 x 1 L
Limite d’explosion 0.132
Point d’éclair −17 °C (1,4 °F)
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 184mmHg (20 °C)
Numéro UN UN1090
Beilstein 635680
Point d’ébullition 55 °C à 57 °C
Poids de la formule 58,08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (GC)
Qualité puriss.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.