Learn More
Acétone, puriss. p.a. Réactif ACS, Solstice
Code produit 15683670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 kg
25 L
155 kg
Conditionnement:
Baril métallique
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en plastique
Bouteille poly-enduit
Flacon en verre
Conditionnement:
155kg
1L
2.50L
20kg
25L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15683670 25 L Bidon en acier inoxydable 25L
15633670 1 L Bouteille en plastique 1L
15653670 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15643670 2.5 L Bouteille en plastique 2.50L
15663670 2.5 L Bouteille poly-enduit 2.50L
15673670 20 kg Bidon en acier inoxydable 20kg
15623670 155 kg Baril métallique 155kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15683670 Fournisseur Fluka Code fournisseur 3220125L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    473.03€ / 25L
    Économisez 166.97€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densité 0,791 g/mL à 25 °C
Quantité 25 L
Limite d’explosion 0.132
Point d’éclair −17 °C (1,4 °F)
Conditionnement Bidon en acier inoxydable
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 184mmHg (20 °C)
Numéro UN 1090
Beilstein 635680
Poids de la formule 58,08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.