Learn More
Acétone, puriss. pa, réactif ACS, réactif Ph. Eur. ISO, ≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit 15613680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15613680 6 x 1 L Flacon poly 6 pièces
15603680 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
15693670 4 x 2.5 L Flacon poly 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15613680 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 322016X1L
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -94°C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur., reag. ISO
Aspect Colorless liquid
Densité 0.791g/mL at 25°C
Quantité 6 x 1 L
Limite d’explosion 0.132
Point d’éclair −17°C (1.4°F)
Conditionnement Flacon poly
Indice de réfraction n20/D 1.359
Résidus après évaporation 0 to 0.001%
Acide titrable ≤0.0015% (as CH3COOH)
Base titrable ≤0.0008% (as NH3)
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 184mmHg (20°C)
Numéro UN UN1090
Beilstein 635680
Point d’ébullition 56°C (760 mmHg)
Poids de la formule 58.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.