Learn More
Acétone, puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99,5 % (GC), Solstice
Code produit 15693670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15693670 4 x 2.5 L Flacon poly 4 pièces
15613680 6 x 1 L Flacon poly 6 pièces
15603680 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15693670 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 322014X2.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -94 °C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur., réagitoire. ISO
Aspect Liquide incolore
Densité 0,791 g/mL à 25 °C
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 0.132
Point d’éclair −17 °C (1,4 °F)
Conditionnement Flacon poly
Indice de réfraction n20/D 1.359
Résidus après évaporation 0 à 0,001 %
Acide titrable ≤0,0015 % (en tant que CH3COOH)
Base titrable ≤0,0008 % (en tant que NH3)
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 184mmHg (20 °C)
Numéro UN UN1090
Beilstein 635680
Point d’ébullition 56 °C (760 mmHg)
Poids de la formule 58,08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone