Learn More
Acétone, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reagent ISO, Reactive European Pharmacopoeia, Solstice
Code produit 16615903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
195 L
Conditionnement:
195L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16615903 195 L 195L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16615903 Fournisseur Fluka Code fournisseur 65749195L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00€
    2233.10€ / 195L
    Économisez 771.90€
    25% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -95 °C
CAS 67-64-1
Couleur Incolore
Densité 0,79 g/cm3 (20 °C)
Quantité 195 L
Point d’éclair -17 °C
Formule moléculaire C3H6O
Numéro MDL MFCD00008765
Beilstein 635680
Synonyme Acetonum
Point d’ébullition 55 °C à 57 °C (1013 hPa)
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nom IUPAC propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Qualité ACS