Learn More
Acétone, qualité semi-conducteur, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363557 4 x 1 L 4L
11343557 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 019392.M1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10, résidu d’évaporation 5 ppm, acidité 0,3 μeq/g, alcalinité 0,5 μeq/g, H2O 0,5 %, solubilité dans H2O P.T., Cl 0,2 ppm, PO4 0,1 ppm
Acetone, semiconductor grade is suitable for use in electronics and circuit board manufacturing. Its luminescence intensity is dependent upon the solution components and the absorption of UV light induces photolysis and production of radials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion °C to 94°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.791
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair -17°C (1°F)
Température d’allumage 465°C (869°F)
Odeur Characteristic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.359
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Tension de vapeur 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Beilstein 63580
Point d’ébullition 56°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Poids de la formule 58.08
Qualité Semi-conducteurs
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone