Learn More
Acétonitrile avec 0,05 % de TFA, qualité LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280964 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280964 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280964 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur TL01174000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile with 0.05% TFA
CAS 76-05-1, 75-05-8
Quantité 4 L
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2HF3O2
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC trifluoroacetic acid
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Qualité LC-MS