Learn More
Acétonitrile avec 0,05 % d'acide trifluoroacétique (TFA), Optima LC/MS, Fisher Chemical
Code produit 30117576 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30117576 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30117576 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur LS1174
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Phase mobile organique de haute pureté idéale pour les applications LC/MS et UHPLC-UV, notamment pour la séparation des protéines et des peptides.
  • Convient aux techniques LC-MS et UHPLC-UV
  • Une teneur plus faible en TFA améliore les séparations en minimisant la suppression ionique
  • La phase mobile prémélangée simplifie la préparation, ce qui permet de consacrer plus de temps à l'exécution et à l'analyse des échantillons.
  • L'acide trifluoroacétique (TFA) est un additif de phase mobile et un réactif de paire d'ions couramment utilisé en chromatographie.
  • Complémentaire au mélange aqueux à 0,05 % de TFA -- LS1154
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité OPTIMA LC-MS
Quantité 4 L
Forme Liquide
CAS 76-05-1