Learn More
Acétonitrile avec 0,1 % d'acide formique, Honeywell Riedel-de Haen™
Code produit 15624330
Change view
Click to view available options
:
2,5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15624330 2,5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15624330 Fournisseur Honeywell Riedel-de Haën Code fournisseur 346682.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
  • Pour l’analyse des traces de métaux LC-MS et LC-UV
  • Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
  • Faible dérive de la ligne de base du gradient
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Pas d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile with 0.1% formic acid
pH 4.1
Point de fusion -46°C
CAS 64-18-6, 75-05-8
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Formule moléculaire CH2O2
Numéro UN UN1648
Point d’ébullition 82°C
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC=O
Nom IUPAC methanol
Poids moléculaire (g/mol) 46.03
Qualité Mélanges Labready de qualité LC-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile with 0.1% Formic Acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile