Learn More
Acétonitrile avec 0,1 % d'acide formique, qualité LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280959 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30280959 500 mL 500mL
30280944 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30280959 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur TL01200500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
  • Mélange de phases mobiles de haute pureté idéal pour les applications LC/MS et UHPLC-UV
  • Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
  • Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
  • L'acide formique (AF) est un additif de phase mobile courant qui fournit des protons pour l'analyse LC/MS.
  • L'acide folique (FA) est également connu pour améliorer la forme des pics de la séparation résultante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité LC-MS
Nom de l’article Acide formique à 0,1 % dans de l’acétonitrile (v/v)
Quantité 500 mL
Forme Liquide
Type de réactif Mélange de solvants
À utiliser avec Chromatographie liquide, spectrométrie de masse