Learn More
Acétonitrule avec acide formique à 0,1 %, LC-MS Ultra, Solstice CHROMASOLV™
Code produit 15611410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15611410 2 L Flacon en verre 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15611410 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 142722L
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Ajouter au panier
Mélange de solvants LC-MS Ultra, LabReady™, CHROMASOLV™, testé pour UHPLC-MS
  • Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
  • Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
  • Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
  • Bruit de fond MS extrêmement faible
  • Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Acetonitrile With 0.1% Formic Acid
CAS 64-18-6, 75-05-8
Quantité 2 L
Point d’éclair 5 °C (41 °F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire CH2O2
Numéro MDL MFCD00001878
Numéro UN UN1648
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC=O
Nom IUPAC formic acid
Poids moléculaire (g/mol) 46.03
Qualité LC-MS Ultra CHROMASOLV
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile with 0.1% formic acid
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, formicacid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.