Learn More
Acétonitrile avec 0,1 % d'acide formique (v/v), Optima™ Qualité LC/MS
Code produit 10118464 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
2,5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10118464 2,5 L Bouteille en verre 2.50L
10468704 500 ml Flacon en verre 500mL
10678935 1 L Flacon ambré à col large 1L
10713337 4 L Flacon en verre 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10118464 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur LS120212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00€
    578.00€ / 2.5L
    Économisez 109.00€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acide formique à 0,1 % dans l'acétonitrile (v/v), C₂H₃N, numéro CAS 75-05-8, 64-18-6, formisoton, acide formylique, collo-bueglatt, formira, acide aminé, bilorin, acide formique, myrmicyl, acide hydrogénocarboxylique, acide méthanoïque, 2,5 L | CAS : 75-05-8
0,1 % d’acide formique dans de l’acétonitrile (v/v), C2H3N, numéro CAS 75-05-8, 64-18-6, acide formique, acide aminique, bilorine, collo-bueglatt, formira, formisoton, acide formylique, acide carboxylique hydrogène, acide méthanoïque, myrmicyle, 1 L
  • Mélange de phases mobiles de haute pureté idéal pour les applications LC/MS et UHPLC-UV
  • Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
  • Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
  • L'acide formique (AF) est un additif de phase mobile courant qui fournit des protons pour l'analyse LC/MS.
  • L'acide folique (FA) est également connu pour améliorer la forme des pics de la séparation résultante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Spécification
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Nom de l’article Acide formique à 0,1 % dans de l’acétonitrile (v/v)
Quantité 2,5 L
Forme Liquide
Type de réactif Mélanges de solvants
Conditionnement Bouteille en verre
Compatibilité du gradient LCMS Test de réussite
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile with 0.1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Formicacid