Learn More
Acétonitrile avec 0,1 % d'acide trifluoroacétique, Honeywell Riedel-de Haën™
Description
- Pour l’analyse des traces de métaux LC-MS et LC-UV
- Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
- Faible dérive de la ligne de base du gradient
- Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
- Pas d’impuretés non volatiles
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid |
| Quantité | 2.5 L |
| Point d’éclair | 6°C (42.8°F) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Numéro UN | UN1648 |
| Synonyme | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
| Poids moléculaire (g/mol) | 41.053 |
| Pourcentage de pureté | >99.5% (GC) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile