Learn More
Acétonitrile avec acide trifluoroacétique à 0,1 % (v/v), Optima™, qualité LC/MS, Thermo Scientific™
Code produit 10585635 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10585635 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10270455 500 mL Flacon en verre 500mL
10230125 1 L Flacon ambré à col large 1L
11980379 4 L Flacon en verre 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10585635 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur LS121212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00€
    546.00€ / 2.5L
    Économisez 344.00€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
  • Mélange de phases mobiles de haute pureté idéal pour les applications LC/MS et UHPLC-UV
  • Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
  • Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
  • TFA est un additif de phase mobile courant qui peut fonctionner comme réactif de paire d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8 , 76-05-1
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Numéro MDL 4169
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v)
pH 2
Point de fusion -50 °C
Note relative au nom Mélanges de solvants
Absorbance ≤0,03 UA à 254 nm, ≤0,4 UA à 230 nm, ≤0,55 UA à 220 nm, ≤0,6 UA à 210 nm
Informations sur la décomposition >500 °C
Densité 0.7810g/cm³
Quantité 2.5 L
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation ≤1 ppm
Plage de pourcentage du dosage ≥97,5 %
Formule linéaire CH3CN
Eau ≤ 0,01%
Merck Index 15, 9847
Point d’ébullition 82 °C
Poids de la formule 41.04
Pourcentage de pureté 0,095 à 0,105 % (v/v) d’acide trifluoroacétique
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid