Learn More
Acétonitrile, 80 %, 20 % d’eau avec 0,1 % d’acide formique, Optima LC/MS, Fisher Chemical
Code produit 15431423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431423 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15431423 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur LS122500
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
  • Une concentration réduite d’acétonitrile améliore les performances chromatographiques, en particulier lors de l’élution précoce de peptides hydrophiles.
  • Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation.
  • Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux.
  • Ultra filtré pour garantir de faibles niveaux de contamination des particules.
  • Solvant recommandé pour une utilisation avec Thermo Scientific EASY-nLC 1200 et Ultimate RSLCnano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitile with formic acid
CAS 75-05-8, 7732-18-5, 64-18-6
Quantité 500 mL
Odeur Aromatique
Forme physique Liquide
Gravité spécifique 0.7810
Formule moléculaire C2H3N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nom IUPAC acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 80% Acetonitrile, 20% Water with 0.1% Formic Acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Formicacid